Learn More
3-(Bromomethyl)-5-methylisoxazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10497032
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10497032 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10542472 1 g Amber Glass Bottle 1g
10766075 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10497032 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC10408CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 130628-75-0
Formula molecolare C5H6BrNO
Molecular Weight (g/mol) 176.01
Numero MDL MFCD02677720
InChI Key ASGJFGPILHALRC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromomethyl-5-methylisoxazole, 3-bromomethyl-5-methyl-1,2-oxazole, 3-bromomethyl-5-methyl-isoxazole, isoxazole,3-bromomethyl-5-methyl, zlchem 1313, acmc-1ca86, 3-bromomethyl-5-methylisoxazol, 5-brimomethyl-3-methylisoxazle
PubChem CID 2776304
IUPAC Name 3-(bromomethyl)-5-methyl-1,2-oxazole
SMILES CC1=CC(CBr)=NO1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Bromomethyl)-5-methylisoxazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 176.01
Percent Purity 97%