Learn More
3-(Bromomethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10729173
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Pakningsstørrelse
10729173 1 g Amber Glass Bottle 1g
10664205 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10729173 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07388DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 82072-23-9
Formula molecolare C8H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 199.047
InChI Key OEPGAYXSRGROSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromomethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromomethyl, 3-bromomethyl-benzaldehyde, pubchem17017, alpha-bromo-m-tolualdehyde, ksc447q4h
PubChem CID 7127825
IUPAC Name 3-(bromomethyl)benzaldehyde
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CBr)C=O
Tekniske data
Materiale o nome chimico 3-(Bromomethyl)benzaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 199.05
Percent Purity 97%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.