Learn More
3-(Bromomethyl)phenoxyacetic acid, 97%
Codice prodotto. 11354885
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11354885 1 g 1g
11364885 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11354885 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L18029.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 136645-25-5 | C9H9BrO3 | 245.072 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 136645-25-5
Formula molecolare C9H9BrO3
Molecular Weight (g/mol) 245.072
Numero MDL MFCD02093985
InChI Key MSTODKGDFXWAIO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromomethyl phenoxyacetic acid, 2-3-bromomethyl phenoxy acetic acid, acmc-1c8fy
PubChem CID 7010327
IUPAC Name 2-[3-(bromomethyl)phenoxy]acetic acid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OCC(=O)O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Bromomethyl)phenoxyacetic acid
Punto di fusione 124°C to 128°C
Quantità 1 g
Numero UN UN3261
Peso formulazione 245.07
Percent Purity 97%