Learn More
3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide, 97%
Codice prodotto. 10306374 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10306374 1 g 1g
10420744 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10306374 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 397140010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4916-55-6 | C6H6BrN·HBr | 252.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4916-55-6
Formula molecolare C6H6BrN·HBr
Molecular Weight (g/mol) 252.93
Numero MDL MFCD01321314
InChI Key FNHPUOJKUXFUKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromomethyl pyridine hydrobromide, 3-picolyl bromide hydrobromide, 3-bromomethylpyridine hydrobromide, 3-bromomethyl-pyridine hydrobromide, pyridine, 3-bromomethyl-, hydrobromide, pubchem17664, acmc-209kf1, 3-brommethyl pyridine-hbr, 3-bromomethyl pyridine, bromide, 3-bromomethyl pyridinehydrobromide
PubChem CID 12707037
IUPAC Name 3-(bromomethyl)pyridine;hydrobromide
SMILES C1=CC(=CN=C1)CBr.Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
Punto di fusione 150.0°C to 155.0°C
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 252.93
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.