Learn More
3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide |
| CAS | 4916-55-6 |
| Formula molecolare | C6H6BrN . HBr |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6BrN.BrH/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H |
| SMILES | Br.BrCc1cccnc1 |
| IUPAC Name | 3-(bromomethyl)pyridine;hydrobromide |
| Molecular Weight (g/mol) | 252.93 |
| Peso formulazione | 250.8945 |