Learn More
3-(Bromomethyl)toluene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(Bromomethyl)toluene |
| CAS | 620-13-3 |
| Formula molecolare | C8H9Br |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 1-(Bromomethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl Bromide, NSC 60146, m-Methylbenzyl Bromide, m-Xylyl Bromide, α-Bromo-m-xylene |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9Br/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc(CBr)c1 |
| IUPAC Name | 1-(bromomethyl)-3-methylbenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 185.06 |
| Peso formulazione | 183.9888 |