Learn More
3-Bromonitrobenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Bromonitrobenzene |
| CAS | 585-79-5 |
| Formula molecolare | C6H4BrNO2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1-Bromo-3-nitrobenzene, 3-Bromo-1-nitrobenzene, 3-Nitro-1-bromobenzene, 3-Nitrobromobenzene, 3-Nitrophenyl Bromide, NSC 7084, m-Bromonitrobenzene, m-Nitrobromobenzene, m-Nitrophenyl Bromide |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cccc(Br)c1 |
| IUPAC Name | 1-bromo-3-nitrobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 202.01 |
| Peso formulazione | 200.9425 |