Learn More
3-Bromooxetane, 95%
Codice prodotto. 15453908
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15453908 250 mg 250mg
15463908 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15453908 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H57437.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 39267-79-3 | C3H5BrO | 136.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39267-79-3
Formula molecolare C3H5BrO
Molecular Weight (g/mol) 136.98
Numero MDL MFCD08544402
InChI Key SZTIZZFKWQWSSP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-oxetane, 3-bromo oxetane, 3-bromanyloxetane, 3-bromooxetane, acmc-209j4f, 2-bromo-1,3-epoxypropane, 5-n,n-dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde
PubChem CID 16244493
IUPAC Name 3-bromooxetane
SMILES BrC1COC1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromooxetane
Densità 1.793
Punti di ebollizione 131°C
Punto d'infiammabilità 48°C (118°F)
Quantità 250 mg
Numero UN UN1993
Peso formulazione 136.98
Percent Purity 95%