Learn More
3-Bromophenanthrene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Bromophenanthrene |
| CAS | 715-50-4 |
| Formula molecolare | C14H9Br |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H9Br/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)14(11)9-12/h1-9H |
| SMILES | Brc1ccc2ccc3ccccc3c2c1 |
| IUPAC Name | 3-bromophenanthrene |
| Molecular Weight (g/mol) | 257.12 |
| Peso formulazione | 255.9888 |