Learn More
3-Bromophenanthrene, TRC
Codice prodotto. 30336810
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30336810 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30336810 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6788581MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromophenanthrene
CAS 715-50-4
Formula molecolare C14H9Br
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H9Br/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)14(11)9-12/h1-9H
SMILES Brc1ccc2ccc3ccccc3c2c1
IUPAC Name 3-bromophenanthrene
Molecular Weight (g/mol) 257.12
Peso formulazione 255.9888