Learn More
3-Bromophenethyl alcohol, 97%
Codice prodotto. 10591282 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10591282 1 g Bottiglia in vetro 1g
10427972 5 g Bottiglia in vetro 5g
10388983 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10591282 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 350560010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 28229-69-8 | C8H9BrO | 201.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28229-69-8
Formula molecolare C8H9BrO
Molecular Weight (g/mol) 201.06
Numero MDL MFCD00191857
InChI Key PTTFLKHCSZSFOL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromophenethyl alcohol, 2-3-bromophenyl ethanol, 2-3-bromophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 3-bromo, 3-bromophenethylalcohol, 3-bromobenzeneethanol, 3-2-hydroxyethyl bromobenzene, 2-3-bromophenyl ethyl alcohol, pubchem14821, 3-bromo-phenethyl-alcohol
PubChem CID 2734090
IUPAC Name 2-(3-bromophenyl)ethanol
SMILES OCCC1=CC=CC(Br)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromophenethyl alcohol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.4780g/mL
Punti di ebollizione 107°C to 110°C (1.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5730 to 1.575
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.478
Peso formulazione 201.06
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromophenethylalcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.