Learn More
3-Bromophenetole, 98%
Codice prodotto. 11479387
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11479387 50 g 50g
11469387 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11479387 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21418.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2655-84-7 | C8H9BrO | 201.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2655-84-7
Formula molecolare C8H9BrO
Molecular Weight (g/mol) 201.06
Numero MDL MFCD00274287
InChI Key LQBMPJSTUHWGDE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromophenetole, benzene, 1-bromo-3-ethoxy, m-bromophenetole, 3-bromophenyl ethyl ether, 1-bromo-3-ethoxy-benzene, 3-bromoethoxybenzene, 3-bromphenyl ethyl ether, phenetole, m-bromo, m-bromphenetol, 3-ethoxybromobenzene
PubChem CID 75867
IUPAC Name 1-bromo-3-ethoxybenzene
SMILES CCOC1=CC=CC(Br)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromophenetole
Densità 1.41
Punti di ebollizione 231°C
Punto d'infiammabilità 83°C (182°F)
Indice di rifrazione 1.548
Quantità 50 g
Peso formulazione 201.06
Percent Purity 98%