Learn More
3-Bromophenol, 98%
Codice prodotto. 11452627
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11452627 10 g 10g
11462627 50 g 50g
11472627 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11452627 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14849.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 591-20-8 | C6H5BrO | 173.01 g/mol
3-Bromophenol acts as an enzyme inhibitor. It is used in the preparation of 3-bromophenyl ester by reaction with benzoyl chloride in presence of triethylamine as a catalyst. It plays an important role as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Bromophenol acts as an enzyme inhibitor. It is used in the preparation of 3-bromophenyl ester by reaction with benzoyl chloride in presence of triethylamine as a catalyst. It plays an important role as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff and in organic synthesis.
Solubility
Soluble in water, alkali, ethanol, ether and chloroform. Slightly soluble in carbon tetra chloride.
Notes
Light and air sensitive. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 591-20-8
Formula molecolare C6H5BrO
Molecular Weight (g/mol) 173.01
Numero MDL MFCD00002253
InChI Key MNOJRWOWILAHAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-bromophenol, phenol, 3-bromo, 3-bromo phenol, 3-bromo-phenol, phenol, m-bromo, unii-vmu0x6956y, meta bromophenol, meta-bromophenol, 3 bromophenol, 3-bromanylphenol
PubChem CID 11563
IUPAC Name 3-bromophenol
SMILES OC1=CC=CC(Br)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromophenol
Punto di fusione 28°C to 32°C
Densità 1.63
Punti di ebollizione 235°C to 236°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.5972
Quantità 10 g
Beilstein 1853950
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,1428
Informazioni di solubilità Soluble in water,alkali,ethanol,ether and chloroform. Slightly soluble in carbon tetra chloride.
Peso formulazione 173.01
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromophenol