Learn More
3-Bromophenylacetic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Bromophenylacetic Acid |
| CAS | 1878-67-7 |
| Formula molecolare | C8H7BrO2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | (m-Bromophenyl)acetic Acid, 2-(3-Bromophenyl)acetic Acid, 3-Bromobenzeneacetic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H7BrO2/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)Cc1cccc(Br)c1 |
| IUPAC Name | 2-(3-bromophenyl)acetic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 215.04 |
| Peso formulazione | 213.9629 |
Titolo del prodotto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?