Learn More
3-Bromophenylacetonitrile, 97%
Codice prodotto. 11446390
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11446390 5 g 5g
11456390 25 g 25g
11466390 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11446390 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20189.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 31938-07-5 | C8H6BrN | 196.047 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31938-07-5
Formula molecolare C8H6BrN
Molecular Weight (g/mol) 196.047
Numero MDL MFCD00001906
InChI Key UUZYFBXKWIQKTF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromophenylacetonitrile, 3-bromobenzyl cyanide, 2-3-bromophenyl acetonitrile, m-bromobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 3-bromo, 3-bromobenzylcyanide, 3-bromobenzeneacetonitrile, 3-bromophenyl acetonitrile, m-bromophenylacetonitrile, 2-3-bromophenyl ethanenitrile
PubChem CID 36023
IUPAC Name 2-(3-bromophenyl)acetonitrile
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromophenylacetonitrile
Punto di fusione 25°C to 28°C
Punti di ebollizione 275°C
Punto d'infiammabilità 126°C (259°F)
Indice di rifrazione 1.57
Quantità 5 g
Numero UN UN3449
Beilstein 2355439
Peso formulazione 196.05
Percent Purity 97%