Learn More
3-Bromopropionic acid, 97%
Codice prodotto. 11494633
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11494633 500 g 500g
11389509 25 g 25g
11484633 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11494633 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11573.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 590-92-1 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
3-Bromopropionic acid used as quaternization agent in amperometric biosensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Bromopropionic acid used as quaternization agent in amperometric biosensors.
Solubility
Soluble in water, alcohol, ether, chloroform, benzene
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Keep container tightly closed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 590-92-1
Formula molecolare C3H5BrO2
Molecular Weight (g/mol) 152.98
Numero MDL MFCD00002763
InChI Key DHXNZYCXMFBMHE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromopropionic acid, propanoic acid, 3-bromo, beta-bromopropionic acid, propionic acid, 3-bromo, 2-carboxyethyl bromide, beta-bromopropanoic acid, unii-wfz7csr69r, beta-propionic acid, 3-bromo-propionic acid, wfz7csr69r
PubChem CID 11553
IUPAC Name 3-bromopropanoic acid
SMILES OC(=O)CCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromopropionic acid
Punto di fusione 57°C to 63°C
Densità 1.48
Punti di ebollizione 140°C to 142°C (45 mmHg)
Punto d'infiammabilità 65°C (149°F)
Quantità 500 g
Numero UN UN3261
Beilstein 1071333
Indice di Merck 14,1433
Informazioni di solubilità Soluble in water, alcohol, ether, chloroform, benzene
Peso formulazione 152.98
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromopropionic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromopropionic acid