Learn More
3-Bromopropionic acid, 97%
Codice prodotto. 10023900 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10023900 100 g Plastic bottle 100g
10781921 10 g Glass Bottle 10g
10657694 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10023900 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 325771000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 590-92-1 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 590-92-1
Formula molecolare C3H5BrO2
Molecular Weight (g/mol) 152.98
Numero MDL MFCD00002763
InChI Key DHXNZYCXMFBMHE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromopropionic acid, propanoic acid, 3-bromo, beta-bromopropionic acid, propionic acid, 3-bromo, 2-carboxyethyl bromide, beta-bromopropanoic acid, unii-wfz7csr69r, beta-propionic acid, 3-bromo-propionic acid, wfz7csr69r
PubChem CID 11553
IUPAC Name 3-bromopropanoic acid
SMILES OC(=O)CCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromopropionic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 57°C to 63°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 140°C to 142°C (45.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 65°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare BrCH2CH2CO2H
Quantità 100 g
Beilstein 02, 256
Indice di Merck 15, 1444
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chcl3 and benzene
Peso formulazione 152.98
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals