Learn More
3-Bromopropionic Acid N-Hydroxysuccinimide, TRC
Codice prodotto. 30004968
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30004968 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30004968 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB686680250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromopropionic Acid N-Hydroxysuccinimide
CAS 101314-84-5
Formula molecolare C7 H8 Br N O4
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H8BrNO4/c8-2-1-5(11)9-6(12)3-4(10)7(9)13/h4,10H,1-3H2
SMILES OC1CC(=O)N(C(=O)CCBr)C1=O
IUPAC Name 1-(3-bromopropanoyl)-3-hydroxypyrrolidine-2,5-dione
Molecular Weight (g/mol) 250.05
Peso formulazione 248.9637