Learn More
3-Bromopropionic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Bromopropionic Acid |
| CAS | 590-92-1 |
| Formula molecolare | C3H5BrO2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 2-Carboxyethyl Bromide, 3-Bromopropanoic Acid, NSC 2638, β-Bromopropanoic Acid, β-Bromopropionic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H5BrO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6) |
| SMILES | OC(=O)CCBr |
| IUPAC Name | 3-bromopropanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 152.97 |