Learn More
3-Bromopropionitrile, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Bromopropionitrile |
| CAS | 2417-90-5 |
| Formula molecolare | C3H4BrN |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 3-Bromopropanenitrile, 1-Bromo-2-cyanoethane, 2-Bromoethyl Cyanide, 2-Cyanoethyl Bromide, 3-Bromopropionitrile, NSC 8021, beta-Bromopropionitrile |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H4BrN/c4-2-1-3-5/h1-2H2 |
| SMILES | BrCCC#N |
| IUPAC Name | 3-bromopropanenitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 133.97 |
| Peso formulazione | 132.9527 |