Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Bromopropionyl chloride |
| Nota nome | tech., 95% |
| CAS min. % | 94.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Yellow |
| Densità | 1.7000g/mL |
| Punti di ebollizione | 55°C to 57°C (17.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 79°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (GC) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 3-Bromopropionyl chloride
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.