Learn More
3-Bromopropionyl chloride, 95%, tech.
Codice prodotto. 10541991 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10541991 100 g Bottiglia in vetro 100g
10347530 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10541991 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 161991000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 15486-96-1 | C3H4BrClO | 171.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15486-96-1
Formula molecolare C3H4BrClO
Molecular Weight (g/mol) 171.42
Numero MDL MFCD00000746
InChI Key IHBVNSPHKMCPST-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 3-bromo, 3-bromopropionylchloride, sgqdjlpqbrmuh@, 3-bromoproionylchloride, 3-bromopropanyl chloride, 3-bromo propionylchloride, 3-bromopropionic chloride, 3-bromopropionoyl chloride, acmc-1bwl2
PubChem CID 84944
IUPAC Name 3-bromopropanoyl chloride
SMILES ClC(=O)CCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromopropionyl chloride
Nota nome tech., 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.7000g/mL
Punti di ebollizione 55°C to 57°C (17.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 79°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrCH2CH2COCl
Indice di rifrazione 1.4920 to 1.497
Quantità 100 g
Beilstein 02, II, 231
Gravità specifica 1.7
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 171.42
Percent Purity 95%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromopropionyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.