Learn More
3-Bromopropionyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30331828
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30331828 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30331828 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB67815525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromopropionyl Chloride
CAS 15486-96-1
Formula molecolare C3 H4 Br Cl O
Quantità 25 g
Sinonimo 3-Bromopropanoyl Chloride, 3-Bromopropanoic Acid Chloride, beta-Bromopropanoyl Chloride, ω-Bromopropanoyl Chloride, beta-Bromopropionyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C3H4BrClO/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2
SMILES ClC(=O)CCBr
IUPAC Name 3-bromopropanoyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 171.42
Peso formulazione 169.913