Learn More
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane, 97%, stabilized over sodium carbonate
Codice prodotto. 11915991 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11915991 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
11995981 1 mL Bottiglia in vetro 1mL
11905991 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11915991 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 438690250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 89031-84-5 | C9H21BrOSi | 253.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89031-84-5 , 497-19-8
Formula molecolare C9H21BrOSi
Molecular Weight (g/mol) 253.26
InChI Key QGMROEZDWJTIDW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromopropoxy-tert-butyldimethylsilane, 3-bromopropoxy tert-butyl dimethylsilane, 3-bromopropoxy-t-butyldimethylsilane, 3-bromopropoxy-tert-butyl-dimethyl-silane, silane, 3-bromopropoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, acmc-209unq, t-butyl 3-bromopropoxy dimethylsilane, bromopropoxy-tert-butyldimethyl silane
PubChem CID 607486
IUPAC Name 3-bromopropoxy-tert-butyl-dimethylsilane
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico (3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
Nota nome Stabilized
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.0930g/mL
Punti di ebollizione 182.0°C
Punto d'infiammabilità 85°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 mL
Gravità specifica 1.093
Peso formulazione 253.26
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.