Learn More
3-Bromopropylamine hydrobromide, 98%
Codice prodotto. 10080700 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10080700 25 g Bottiglia in vetro 25g
10274560 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10080700 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 107380250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5003-71-4 | C3H8BrN·HBr | 218.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5003-71-4
Formula molecolare C3H8BrN·HBr
Molecular Weight (g/mol) 218.93
Numero MDL MFCD00012912
InChI Key PQIYSSSTRHVOBW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromopropylamine hydrobromide, 3-bromopropan-1-amine hydrobromide, 3-aminopropyl bromide hydrobromide, 1-propanamine, 3-bromo-, hydrobromide, 3-bromopropylammonium bromide, 3-bromopropanamine hydrobromide, 1-amino-3-bromopropane hydrobromide, 3-bromo-1-propanamine, hydrobromide, 3-brominepropylaminehydrobromide, 3-bromopropylamine, hydrobromide
PubChem CID 78701
IUPAC Name 3-bromopropan-1-amine;hydrobromide
SMILES C(CN)CBr.Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromopropylamine hydrobromide
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 171.0°C to 175.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Br(CH2)3NH2·HBr
Quantità 25 g
Beilstein 04, 149
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 218.93
Percent Purity 98%
Forma fisica Chunks and/or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromopropylamine hydrobromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.