Learn More
3-Bromopropylamine hydrobromide, 98%
Codice prodotto. 11440857
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11440857 25 g 25g
11450857 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11440857 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23254.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5003-71-4 | C3H9Br2N | 218.92 g/mol
3-Bromopropylamine hydrobromide is used as pharmaceutical raw materials and intermediates. Homotaurine is synthesized from 3-bromopropylamine hydrobromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Bromopropylamine hydrobromide is used as pharmaceutical raw materials and intermediates. Homotaurine is synthesized from 3-bromopropylamine hydrobromide.
Solubility
Soluble in water (50 mg/ml).
Notes
Hygroscopic. Store under inert gas. Store away from oxidizing agents, moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5003-71-4
Formula molecolare C3H9Br2N
Molecular Weight (g/mol) 218.92
Numero MDL MFCD00012912
InChI Key PQIYSSSTRHVOBW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromopropylamine hydrobromide, 3-bromopropan-1-amine hydrobromide, 3-aminopropyl bromide hydrobromide, 1-propanamine, 3-bromo-, hydrobromide, 3-bromopropylammonium bromide, 3-bromopropanamine hydrobromide, 1-amino-3-bromopropane hydrobromide, 3-bromo-1-propanamine, hydrobromide, 3-brominepropylaminehydrobromide, 3-bromopropylamine, hydrobromide
PubChem CID 78701
IUPAC Name 3-bromopropan-1-amine;hydrobromide
SMILES C(CN)CBr.Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromopropylamine hydrobromide
Punto di fusione 172°C to 174°C
Quantità 25 g
Beilstein 3906418
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in water (50mg/ml).
Peso formulazione 218.93
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromopropylamine hydrobromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromopropylamine hydrobromide