Learn More
3-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 15441369
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15441369 5 g 5g
15451369 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15441369 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64258.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 30683-23-9 | C6H4BrNO2 | 202.007 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30683-23-9
Formula molecolare C6H4BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 202.007
Numero MDL MFCD01320380
InChI Key KBDIRPOTVAODSA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromopicolinic acid, 3-bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-bromo, 3-bromopyridine-2-carboxylicacid, 3-bromo-2-pyridine carboxylic acid, 3-bromo-pyridine-2-carboxylic acid, pubchem5070, bromopyridine carboxylic, acmc-1cpch, 3-bromo-2-picolinic acid
PubChem CID 2050129
IUPAC Name 3-bromopyridine-2-carboxylic acid
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromopyridine-2-carboxylic acid
Punto di fusione 141°C to 144°C
Densità 1.813 g/mL
Quantità 5 g
Beilstein 472171
Peso formulazione 202.01
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid