Learn More
3-Bromopyridine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Bromopyridine |
| CAS | 626-55-1 |
| Formula molecolare | C5H4BrN |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 3-Pyridyl Bromide, NSC 3974, Pyridin-3-yl Bromide, m-Bromopyridine |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H4BrN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H |
| SMILES | Brc1cccnc1 |
| IUPAC Name | 3-bromopyridine |
| Molecular Weight (g/mol) | 158 |
| Peso formulazione | 156.9527 |