Learn More
R&D Systems™ 3-Bromopyruvate
Beskrivelse
3-Bromopyruvate is a monocarboxylate transporter (MCT1) inhibitor (IC50 = 14.7 μM, 24.2 μM and 28.6 μM in SiHa, UM-UC-3, and HCT-116 human cancer cell lines, respectively). 3-Bromopyruvate shows antitumor activity in vitro and in vivo. 3-Bromopyruvate is also an inhibitor of hexokinase II, and decreases apoptosis in dopaminergic neurons in Parkinson's disease models in vitro and in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | 3-Bromo-2-oxopropanoic acid |
| CAS | 1113-59-3 |
| Quantità | 100 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Bersaglio | Monocarboxylate Transporter Inhibitors |
| Formula molecolare | C3H3BrO3 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?