Learn More
3-Bromopyruvic acid, MedChemExpress
Beschreibung
3-Bromopyruvate (Bromopyruvic acid) is an analogue of pyruvate and a potent hexokinase (HK)-II inhibitor with high tumor selectivity. 3-Bromopyruvate inhibits cell growth and induces apoptosis through interfering with glycolysis. 3-Bromopyruvate induces autophagy by stimulating ROS formation in breast cancer cells. Antimicrobial activities.
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | 3-Bromopyruvic acid |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 1113-59-3 |
| Colore | White |
| Quantità | 5 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C3H3BrO3 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinonimo | Bromopyruvic acid Hexokinase II Inhibitor II, 3-BP |
| Informazioni di solubilità | H2O : 250 mg/mL (1497.36 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?