Learn More
3-Bromoquinoline, 98%
Codice prodotto. 11461968
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11461968 50 g 50g
11451968 10 g 10g
11379509 100 g 100g
11471968 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11461968 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14573.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5332-24-1 | C9H6BrN | 208.058 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5332-24-1
Formula molecolare C9H6BrN
Molecular Weight (g/mol) 208.058
Numero MDL MFCD00006767
InChI Key ZGIKWINFUGEQEO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo quinoline, 3-bromo, 3-bromoquinliine, 3-bromo-quinoline, 3-bromo quinoline, 3-bromoquinolin, pubchem5814, 3-bromoquinoline, acmc-1ax3i
PubChem CID 21413
IUPAC Name 3-bromoquinoline
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=N2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromoquinoline
Punto di fusione 13°C to 15°C
Densità 1.533
Punti di ebollizione 274°C to 276°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.664
Quantità 50 g
Beilstein 112939
Peso formulazione 208.06
Percent Purity 98%