Learn More
3-Bromoquinoline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Bromoquinoline |
| CAS | 5332-24-1 |
| Formula molecolare | C9 H6 Br N |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H6BrN/c10-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6H |
| SMILES | Brc1cnc2ccccc2c1 |
| IUPAC Name | 3-bromoquinoline |
| Molecular Weight (g/mol) | 208.05 |
| Peso formulazione | 206.9684 |