Learn More
3-Bromoquinoline, TRC
Codice prodotto. 30337645
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30337645 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30337645 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68687510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromoquinoline
CAS 5332-24-1
Formula molecolare C9 H6 Br N
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C9H6BrN/c10-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6H
SMILES Brc1cnc2ccccc2c1
IUPAC Name 3-bromoquinoline
Molecular Weight (g/mol) 208.05
Peso formulazione 206.9684