Learn More
3-Bromostyrene, 97%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228471
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
2039-86-3
C8H7Br
183.05
KQJQPCJDKBKSLV-UHFFFAOYSA-N
3-bromostyrene, 1-bromo-3-vinylbenzene, m-bromostyrene, benzene, 1-bromo-3-ethenyl, 1-bromo-3-vinyl-benzene, unii-6xe3sf241y, 3-bromo-styrene, pubchem23859, acmc-1cmdc, 1-bromo-3-vinylbenzene #
74870
1-bromo-3-ethenylbenzene
C=CC1=CC(=CC=C1)Br
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
2039-86-3
C8H7Br
183.05
KQJQPCJDKBKSLV-UHFFFAOYSA-N
3-bromostyrene, 1-bromo-3-vinylbenzene, m-bromostyrene, benzene, 1-bromo-3-ethenyl, 1-bromo-3-vinyl-benzene, unii-6xe3sf241y, 3-bromo-styrene, pubchem23859, acmc-1cmdc, 1-bromo-3-vinylbenzene #
74870
1-bromo-3-ethenylbenzene
C=CC1=CC(=CC=C1)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Bromostyrene
Nota nome Stabilized
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.4060g/mL
Punti di ebollizione 74.0°C to 75.0°C (3.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 67°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare H2C=CHC6H4Br
Indice di rifrazione 1.5890 to 1.5910
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.406
Stabilizzatore 0.05% 3, 5-di-tert.-butylcatechol
Peso formulazione 183.05
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Mostrar más Mostrar menos