Learn More
3-Bromostyrene, 97%, stabilized, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 306480010
Dettagli aggiuntivi : CAS : 2039-86-3 Peso : 0.05100kg
Quantità 1g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 11305416
  • 22.40€ / 1g
Spedizione stimata
03-11-2020
Aggiungi al carrello
Specifica
Identificatori chimici
2039-86-3
183.05
3-bromostyrene, 1-bromo-3-vinylbenzene, m-bromostyrene, benzene, 1-bromo-3-ethenyl, 1-bromo-3-vinyl-benzene, unii-6xe3sf241y, 3-bromo-styrene, pubchem23859, acmc-1cmdc, 1-bromo-3-vinylbenzene #
1-bromo-3-ethenylbenzene
C8H7Br
KQJQPCJDKBKSLV-UHFFFAOYSA-N
74870
C=CC1=CC(=CC=C1)Br
Specifica
3-Bromostyrene
67°C
Glass bottle
1.406
74.0°C to 75.0°C (3.0mmHg)
1g
2039-86-3
100.0
C8H7Br
3-bromostyrene, 1-bromo-3-vinylbenzene, m-bromostyrene, benzene, 1-bromo-3-ethenyl, 1-bromo-3-vinyl-benzene, unii-6xe3sf241y, 3-bromo-styrene, pubchem23859, acmc-1cmdc, 1-bromo-3-vinylbenzene #
C=CC1=CC(=CC=C1)Br
183.05
183.05
97%
1.4060g/mL
Authentic
1.5890 to 1.5910
0.05% 3, 5-di-tert.-butylcatechol
Colorless to Yellow
Stabilized
96.0
96% min. (GC)
H2C=CHC6H4Br
KQJQPCJDKBKSLV-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-3-ethenylbenzene
74870