Learn More
3-Bromothioanisole, TRC
Codice prodotto. 30337140
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30337140 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30337140 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6881655G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromothioanisole
CAS 33733-73-2
Formula molecolare C7 H7 Br S
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C7H7BrS/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
SMILES CSc1cccc(Br)c1
IUPAC Name 1-bromo-3-methylsulfanylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 203.1
Peso formulazione 201.9452