Learn More
3-Bromothiofuran, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Bromothiofuran |
| CAS | 872-31-1 |
| Formula molecolare | C4H3BrS |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 3-Bromothiophene, 3-Thienyl bromide, NSC 96612, beta-Bromothiophene, 3-Bromothiphene |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H3BrS/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H |
| SMILES | Brc1ccsc1 |
| IUPAC Name | 3-bromothiophene |
| Molecular Weight (g/mol) | 163.04 |
| Peso formulazione | 161.9139 |