Learn More
3-Bromothiophene-2-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 3-Bromothiophene-2-carbaldehyde |
| CAS min. % | 97 |
| Densità | 1.81g/mL |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 191.05 |
| Percent Purity | 97% |