Learn More
3-Bromothiophene-2-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 11473924
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11473924 5 g 5g
11483924 0.25 g 0.25g
11463924 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11473924 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11935.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7311-64-0 | C5H3BrO2S | 207.041 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7311-64-0
Formula molecolare C5H3BrO2S
Molecular Weight (g/mol) 207.041
Numero MDL MFCD00052291
InChI Key VQQLWBUTTMNMFT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-2-thiophenecarboxylic acid, 3-bromo-2-thenoic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-bromo, 3-bromo-thiophene-2-carboxylic acid, maybridge1_007344, 3-bromothiophene-2-carboxylicacid, bromothiophenecarboxylic, pubchem10096, ksc494c9j, bromo-thiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 2739688
IUPAC Name 3-bromothiophene-2-carboxylic acid
SMILES C1=CSC(=C1Br)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromothiophene-2-carboxylic acid
Punto di fusione 195°C to 196°C
Quantità 5 g
Beilstein 121585
Peso formulazione 207.05
Percent Purity 97%