Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Bromothiophene |
| CAS | 872-31-1 |
| Formula molecolare | C4H3BrS |
| Numero MDL | MFCD00005464 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 3-thienyl bromide, thiophene, 3-bromo, 3-bromo thiophene, beta-bromothiophene, .beta.-bromothiophene, 3-bromo-thiophene, bromothiophene 3-, 3-bromothiphene, 3-bromthiophene, pubchem5306 |
| InChI Key | XCMISAPCWHTVNG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | BrC1=CSC=C1 |
| IUPAC Name | 3-bromothiophene |
| Molecular Weight (g/mol) | 163.03 |
| Vedi altri risultati |