Learn More
3-Bromothiophenol, 95%
Codice prodotto. 10636364 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10636364 5 g Bottiglia in vetro 5g
10195890 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10636364 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 303710050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6320-01-0 | C6H5BrS | 189.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6320-01-0
Formula molecolare C6H5BrS
Molecular Weight (g/mol) 189.07
Numero MDL MFCD00009603
InChI Key HNGQQUDFJDROPY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromothiophenol, m-bromobenzenethiol, m-bromothiophenol, 3-bromo thiophenol, 3-bromobenzene-1-thiol, benzenethiol, 3-bromo, 3-bromophenyl mercaptan, 3-bromo-benzenethiol, pubchem6805, #
PubChem CID 80597
IUPAC Name 3-bromobenzenethiol
SMILES SC1=CC=CC(Br)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromothiophenol
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore White to Beige
Densità 1.6320g/mL
Punti di ebollizione 123°C to 124°C (40.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 105°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4SH
Indice di rifrazione 1.6320 to 1.634
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.632
Peso formulazione 189.07
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder