Learn More
3-Bromothiophenol, 97%
Codice prodotto. 11416107
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11416107 1 g 1g
11426107 5 g 5g
11436107 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11416107 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25092.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6320-01-0 | C6H5BrS | 189.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6320-01-0
Formula molecolare C6H5BrS
Molecular Weight (g/mol) 189.07
Numero MDL MFCD00009603
InChI Key HNGQQUDFJDROPY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromothiophenol, m-bromobenzenethiol, m-bromothiophenol, 3-bromo thiophenol, 3-bromobenzene-1-thiol, benzenethiol, 3-bromo, 3-bromophenyl mercaptan, 3-bromo-benzenethiol, pubchem6805, #
PubChem CID 80597
IUPAC Name 3-bromobenzenethiol
SMILES SC1=CC=CC(Br)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromothiophenol
Densità 1.599
Punti di ebollizione 119°C to 121°C (21 mmHg)
Punto d'infiammabilità 105°C (221°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.6324
Quantità 1 g
Beilstein 1926242
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 189.08
Percent Purity 97%