Learn More
3-Bromotoluene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10215850 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10215850 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10205850 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10215850 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 173411000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 591-17-3 | C7H7Br | 171.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 591-17-3
Formula molecolare C7H7Br
Molecular Weight (g/mol) 171.04
Numero MDL MFCD00000085
InChI Key WJIFKOVZNJTSGO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromotoluene, m-bromotoluene, 3-methylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3-methyl, m-tolyl bromide, toluene, m-bromo, 5-bromotoluene, 3-bromo-1-methylbenzene, m-methylbromobenzene, 3-methyl-1-bromobenzene
PubChem CID 11560
IUPAC Name 1-bromo-3-methylbenzene
SMILES CC1=CC=CC(Br)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromotoluene
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -40.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.4100g/mL
Punti di ebollizione 183.0°C to 184.0°C
Punto d'infiammabilità 60°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4Br
Indice di rifrazione 1.5510 to 1.5530
Quantità 100 mL
Beilstein 05, 305
Indice di Merck 14, 1439
Gravità specifica 1.41
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Peso formulazione 171.04
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid