Learn More
3-Buten-1-ol, 98+%
Codice prodotto. 10522841 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
Codice prodotto. 10522841
Marca: Thermo Scientific Acros 295750250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 627-27-0 | C4H8O | 72.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 627-27-0
Numero MDL MFCD00002959
InChI Key ZSPTYLOMNJNZNG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-buten-1-ol, allylcarbinol, 3-butenyl alcohol, 1-buten-4-ol, vinylethyl alcohol, 3-butene-1-ol, ch2=chch2ch2oh, homoallyl alcohol, unii-3db2krm1i9, 1-hydroxy-3-butene
PubChem CID 69389
IUPAC Name but-3-en-1-ol
SMILES C=CCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Buten-1-ol
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8300g/mL
Punti di ebollizione 112.0°C to 114.0°C
Punto d'infiammabilità 32°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C4H8O
Formula lineare H2C=CHCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4200 to 1.4220
Quantità 25 mL
Beilstein 01, 441
Gravità specifica 0.83
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: miscible with ethanol,ether,acetone
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Peso formulazione 72.11
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Buten-1-ol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.