Learn More
3-Butenylamine, 97%
Codice prodotto. 15214428 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15214428 5 g 5g
15204428 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15214428 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 455050050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2524-49-4 | C4H9N | 71.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2524-49-4
Formula molecolare C4H9N
Molecular Weight (g/mol) 71.12
Numero MDL MFCD03425859
InChI Key ASVKKRLMJCWVQF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-buten-1-amine, homoallylamine, 3-butenylamine, but-3-enylamine, acmc-1b0ze, 4-amino-1-butene, 3-buten-1-amine 9ci, n-but-3-enylamine, 3-butene-1-amine, 1-aminobut-3-ene
PubChem CID 443732
ChEBI CHEBI:31108
IUPAC Name but-3-en-1-amine
SMILES NCCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Butenylamine
Punti di ebollizione 83.0°C
Punto d'infiammabilità −5°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Formula lineare H2C=CH(CH2)2NH2
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 71.12
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Butenylamine