Learn More
3-Butenylethylmalonic Acid Diethyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Butenylethylmalonic Acid Diethyl Ester |
| CAS | 860374-83-0 |
| Formula molecolare | C13H22O4 |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | 2-(3-Buten-1-yl)-2-ethylpropanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H22O4/c1-5-9-10-13(6-2,11(14)16-7-3)12(15)17-8-4/h5H,1,6-10H2,2-4H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(CC)(CCC=C)C(=O)OCC |
| IUPAC Name | diethyl 2-but-3-enyl-2-ethylpropanedioate |
| Molecular Weight (g/mol) | 242.31 |
| Peso formulazione | 242.1518 |