Learn More
3-Butyn-1-ol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Butyn-1-ol |
| CAS | 927-74-2 |
| Formula molecolare | C4H6O |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | (2-Hydroxyethyl)acetylene, 1-Butyn-4-ol, 1-Hydroxy-3-butyne, 3-Butynol, 3-Butynyl Alcohol, 4-Hydroxy-1-butyne, NSC 9708 |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h1,5H,3-4H2 |
| SMILES | OCCC#C |
| IUPAC Name | but-3-yn-1-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 70.09 |
| Peso formulazione | 70.0419 |