Learn More
3-Butyn-2-one, 96%
Codice prodotto. 10275711 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10275711 10 g Bottiglia in vetro 10g
10247530 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
11924831 50 g Glass Bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10275711 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 330440100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1423-60-5 | C4H4O | 68.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1423-60-5
Formula molecolare C4H4O
Molecular Weight (g/mol) 68.08
Numero MDL MFCD00008775
InChI Key XRGPFNGLRSIPSA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-butyn-2-one, 1-butyn-3-one, methyl ethynyl ketone, acetylacetylene, butyn-2-one, acetylethyne, 1-butyne-3-one, 3-butyne-2-one, ethynyl methyl ketone, ch3coc#ch
PubChem CID 15018
ChEBI CHEBI:48060
IUPAC Name but-3-yn-2-one
SMILES CC(=O)C#C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Butyn-2-one
Densità 0.8700g/mL
Punti di ebollizione 85.0°C
Punto d'infiammabilità −1°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HC≡CCOCH3
Indice di rifrazione 1.4045 to 1.4095
Quantità 10 g
Fieser 03,38
Gravità specifica 0.87
Peso formulazione 68.06
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Butyn-2-one
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.