Learn More
3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid, 97%
Codice prodotto. 15489867
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15489867 250 mg 250mg
15479867 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15489867 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H53102.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 874219-34-8 | C7H7BFNO3 | 182.945 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 874219-34-8
Formula molecolare C7H7BFNO3
Molecular Weight (g/mol) 182.945
Numero MDL MFCD08235053
InChI Key RNNYXSWJFLHIRC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-carbamoyl-4-fluorophenyl boronic acid, 3-carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid, 3-aminocarbonyl-4-fluorophenylboronic acid, 3-aminocarbonyl-4-fluorobenzeneboronic acid, acmc-209qky, 3-carbamoyl-4-fluorophenyl boronicacid, 4-fluoro-3-carbamoyl phenylboronic acid, 3-aminocarbonyl-4-fluoranyl-phenyl boronic acid, boronic acid,b-3-aminocarbonyl-4-fluorophenyl
PubChem CID 44717530
IUPAC Name (3-carbamoyl-4-fluorophenyl)boronic acid
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)F)C(=O)N)(O)O
Especificaciones
Materiale o nome chimico 3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid
Punto di fusione 257°C to 259°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 182.95
Percent Purity 97%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.