Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Carbethoxy-4-piperidone hydrochloride |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 169.0°C to 175.0°C |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Quantità | 100 g |
| Peso formulazione | 207.66 |
| Percent Purity | 98% |
Sicurezza e movimentazione
- 3-Carbethoxy-4-piperidone hydrochloride
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.